Learn More
Pyranin, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 11387646
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Unit Size:
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Menge Unit Size
11387646 25 g -
11377646 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 11387646 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. L11252.14
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    172.38 €
    140.65 € / 25 Gramm
    Sparen 31.73 €
    18% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Add to basket
Edge
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 6358-69-6 | C16H7Na3O10S3 | 524.37 g/mol
Pyranine is used as a fluorescent pH indicator with emission change in the physiological pH range. It acts as a dye in optical sensor applications. It finds application as a coloring agent and biological stain. It is also used in the measurement of pH of intracellular fluid in the cells.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Pyranin wird als fluoreszierender pH-Indikator mit Emissionsänderungen im physiologischen pH-Bereich verwendet. Dient als Farbstoff in optischen Sensoranwendungen. Findet Anwendung als Farbstoff und biologische Färbung. Wird auch zur Messung des pH-Werts der intrazellulären Flüssigkeit in den Zellen verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Wasser und Eisessigsäure.
Hinweise
Dieser Farbstoff ist ein hochwasserlöslicher, hell fluoreszierender Farbstoff, der als fluoreszierender pH-Indikator mit Emissionsänderungen im physiologischen pH-Bereich und als Farbstoff in optischen Sensoranwendungen verwendet werden kann. Inkompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 6358-69-6
Summenformel C16H7Na3O10S3
Molekulargewicht (g/mol) 524.37
MDL-Nummer MFCD00037575
InChI-Schlüssel KXXXUIKPSVVSAW-UHFFFAOYSA-K
Synonym pyranine, solvent green 7, c.i. solvent green 7, japan green 204, hpts, FD&C green no. 8, japan green no. 204, pyrene 1, pyranine 120, FD&C green 8
PubChem CID 61388
ChEBI CHEBI:52083
IUPAC-Name trisodium 8-hydroxypyrene-1,3,6-trisulfonate
SMILES [Na+].[Na+].[Na+].OC1=CC(=C2C=CC3=C(C=C(C4=CC=C1C2=C34)S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O
Specifications
Chemischer Name oder Material Pyranine
Menge 25 g
Beilstein 4107272
Löslichkeitsinformationen Soluble in water and glacial acetic acid.
Formelmasse 524.39
compliance-icons
Product Identifier
  • Pyranine
Signal Word
  • Achtung
Hazard Category
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Hazard Statement
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Precautionary Statement
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Pyranine