Learn More
Pyrantel pamoate, MedChemExpress
Click to view available options
Menge:
100 mg
500 mg
Beschreibung
Pyrantel pamoate (Pyrantel embonate), a tetrahydropyrimidine broad-spectrum anthelmintic, is a nicotinic acetylcholine receptor (nAChR) agonist. Pyrantel pamoate can elicit spastic muscle paralysis in parasitic worms. Pyrantel pamoate can be used for the research of astrointestinal nematodes infections.
Spezifikation
Specifications
| Chemischer Name oder Material | Pyrantel pamoate |
| Physikalische Form | Powder |
| CAS | 22204-24-6 |
| Farbe | Yellow |
| Menge | 500 mg |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | Research |
| Summenformel | C34H30N2O6S |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Neuroscience-Neuromodulation |
| Synonym | Pyrantel embonate |
| Löslichkeitsinformationen | DMSO : 50 mg/mL (84.08 mM; Need ultrasonic) |
| Show More |