Learn More
Pyrantel pamoate, MedChemExpress
Artikelnummer. 16445936
Encompass_Preferred
Click to view available options
Menge:
100 mg
500 mg
Artikelnummer. 16445936
Marke: Medchem Express HY12640
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress Pyrantel pamoate (Pyrantel embonate), a tetrahydropyrimidine broad-spectrum anthelmintic, is a nicotinic acetylcholine receptor (nAChR) agonist. Pyrantel pamoate can elicit spastic muscle paralysis in parasitic worms. Pyrantel pamoate can be used for the research of astrointestinal nematodes infections.
Pyrantel pamoate (Pyrantel embonate), a tetrahydropyrimidine broad-spectrum anthelmintic, is a nicotinic acetylcholine receptor (nAChR) agonist. Pyrantel pamoate can elicit spastic muscle paralysis in parasitic worms. Pyrantel pamoate can be used for the research of astrointestinal nematodes infections.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Pyrantel pamoate
Physikalische Form Powder
CAS 22204-24-6
Farbe Yellow
Menge 100 mg
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C34H30N2O6S
Zur Verwendung mit (Anwendung) Neuroscience-Neuromodulation
Synonym Pyrantel embonate
Löslichkeitsinformationen DMSO : 50 mg/mL (84.08 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C1=C(O)C(CC2=C3C=CC=CC3=CC(C(O)=O)=C2O)=C4C=CC=CC4=C1)O.CN5CCCN=C5/C=C/C6=CC=CS6
Molekulargewicht (g/mol) 594.68
Formelmasse 594.68
Reinheit (%) 99.94%
Güte Research
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Research purposes only
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.