Learn More
Pyrazol-[1,5-a]-pyridin-3-carbonsäure, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-2704901
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Verpackung:
Amber Glass Bottle
Bernsteinfarbene Glasflasche
16205-46-2
C8H6N2O2
162.148
MFCD00229214
HRSDPDBQVZHCRC-UHFFFAOYSA-N
pyrazolo 1,5-a pyridine-3-carboxylic acid, zlchem 84, 3-pyrazolo 1,5-a pyridinecarboxylic acid, pyrazolo 1,5-a pyridine-3-carboxylicacid, pyrazolo pyridine-3-carboxylic acid, h-pyrazolo 1,5-a pyridine-3-carboxylic acid, 8-hydropyrazolo 1,5-a pyridine-3-carboxylic acid
2795462
Pyrazolo[1,5-a]Pyridin-3-Carbonsäure
C1=CC2=C(C=NN2C=C1)C(=O)O
16205-46-2
C8H6N2O2
162.148
MFCD00229214
HRSDPDBQVZHCRC-UHFFFAOYSA-N
pyrazolo 1,5-a pyridine-3-carboxylic acid, zlchem 84, 3-pyrazolo 1,5-a pyridinecarboxylic acid, pyrazolo 1,5-a pyridine-3-carboxylicacid, pyrazolo pyridine-3-carboxylic acid, h-pyrazolo 1,5-a pyridine-3-carboxylic acid, 8-hydropyrazolo 1,5-a pyridine-3-carboxylic acid
2795462
Pyrazolo[1,5-a]Pyridin-3-Carbonsäure
C1=CC2=C(C=NN2C=C1)C(=O)O
Chemischer Name oder Material Pyrazolo[1, 5-a]pyridine-3-carboxylic acid
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 162.15
Reinheit (%) 97%