Learn More
Pyren-1-Boronsäure, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15491309
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15491309 1 g 1 Gramm
15401319 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15491309 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H64211.03
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 164461-18-1 | C16H11BO2 | 246.07 g/mol
It is an important raw material and intermediate used in organic synthesis agrochemical, pharmaceutical and dyestuff field. Also used as a intermediate for organic light-emitting diode(OLED).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es ist ein wichtiger Rohstoff und Zwischenprodukt, das in der organischen Synthese im agrochemischen, pharmazeutischen und Farbstoffbereich eingesetzt wird. Wird auch als Zwischenprodukt für organische Leuchtdioden (OLED) verwendet.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Kühl und trocken in dicht verschlossenen Behältern lagern. Sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 164461-18-1
Summenformel C16H11BO2
Molekulargewicht (g/mol) 246.07
MDL-Nummer MFCD04974062
InChI-Schlüssel MWEKPLLMFXIZOC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-pyrenylboronic acid, 1-pyreneboronic acid, pyrene-1-boronic acid, 1-boronopyrene, 1-pyrenyl boronic acid, boronic acid, 1-pyrenyl, 1-pyrene boronic acid, pyreneboronic acid, pubchem16490, pyren-1-yl boronic acid
PubChem CID 5084102
IUPAC-Name (pyren-1-yl)boronic acid
SMILES OB(O)C1=CC=C2C=CC3=CC=CC4=CC=C1C2=C34
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Pyrene-1-boronic acid
Schmelzpunkt 247°C to 251°C (literature)
Farbe Gelb
Menge 1 g
Beilstein 7134073
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 246.07
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Pulver