Learn More
Pyren, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10245101 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10245101 100 g Glasflasche 100 Gramm
10673132 25 g Glasflasche 25 Gramm
10465755 500 g Glasflasche 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 10245101 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 180831000
ChemsChrom Mega Deals
Verwenden Sie den Aktionscode 27993
View all promotions
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 129-00-0 | C16H10 | 202.25 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 129-00-0
Summenformel C16H10
Molekulargewicht (g/mol) 202.25
MDL-Nummer MFCD00004136
InChI-Schlüssel BBEAQIROQSPTKN-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzo def phenanthrene, pyren, beta-pyrene, .beta.-pyrene, pyren german, unii-9e0t7wfw93, ccris 1256, pyrene def phenanthrene, coal tar pitch volatiles:pyrene
PubChem CID 31423
ChEBI CHEBI:39106
IUPAC-Name Pyren
SMILES C1=CC2=C3C(=C1)C=CC4=CC=CC(=C43)C=C2
Specifications
Chemischer Name oder Material Pyrene
Schmelzpunkt 148°C to 152°C
Farbe Grün-Gelb bis Gelb
Siedepunkt 393°C
Flammpunkt 210°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Menge 100 g
Beilstein 05,693
Fieser 04,414
Merck Index 15,8074
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: almost insoluble. Other solubilities: soluble in ethanol,ether,benzene and toluene,slightly soluble in carbon tetrachloride
Formelmasse 202.25
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Kristalle oder Chunks
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • Pyrene
Signal Word
  • Achtung
Hazard Category
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
Hazard Statement
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Precautionary Statement
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Pyrene