Learn More
Pyrex™ Hohlstopfen, geblasen, aus Borosilikatglas
Die hohlgeblasenen Quickfit™ Glasartikel bestechen durch Buchsen aus geschliffenem Glas in C-Länge.
167.00 € - 210.00 €
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | ISO 383 |
---|---|
Verschlussmaterial | Borosilikatglas |
Material | Borosilikatglas |
Form | Konisch |
Verschlusstyp | Hohl |
Produktcode | Marke | Beschreibung | Höhe (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Beschreibung | Höhe (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
11357804
|
Quickfit
2595/02M |
Konusgröße:12/14 | 47 mm |
167.00 €
20 Stück |
Verfügbar ab: 30-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11387804
|
Quickfit
2595/06M |
24/20 | 61 mm |
210.00 €
20 Stück |
Verfügbar ab: 30-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11347804
|
Quickfit
2595/01M |
Konusgröße:10/13 | 42 mm |
173.00 €
20 Stück |
Verfügbar ab: 30-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11367804
|
Quickfit
2595/03M |
Konusgröße:14/15 | 50 mm |
181.00 €
20 Stück |
Verfügbar ab: 22-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
- Ideal für den Gebrauch mit Quickfit™ Verbindungsglasartikeln und anderen Glasartikeln geeignet, die die kürzeren „C“-Länge-Buchsen aus geschliffenem Glas besitzen
- Alle Quickfit™ Stopfen entsprechen den in ISO 383 beschriebenen Standardkonussen
- Borosilikatglas für chemische Beständigkeit und Leistungsfähigkeit bei hohen Temperaturen
- Hohler Aufbau zur Gewichtsreduktion
- Sechseckiger Kopf vermeidet das Umherrollen des Stopfens und bietet einen guten Griff
- Oberseite der Stopfens ist flach oder leicht konkav, wodurch er auf dem Endstück stehen kann und eine Kontamination der geschliffenen Oberfläche vermieden wird
Spezifikation
ISO 383 | |
Borosilikatglas | |
Hohl |
Borosilikatglas | |
Konisch |