Learn More
Pyrex™ Achtkant-Schliffstopfen aus Glas, massive Ausführung
Artikelnummer. 10670871
Change view
Click to view available options
Standard-Konusverbindung:
14/15
19/26
24/29
29/32
NS 45/40
Packungsgröße:
1 Stück
10 Stück
Artikelnummer. Standard-Konusverbindung unitSize
10670871 14/15 10 Stück
11367864 19/26 10 Stück
11377864 24/29 10 Stück
10744901 29/32 10 Stück
11975789 NS 45/40 1 Stück
5 options
Artikelnummer. 10670871
Marke: Pyrex 1522/02D
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Ideally suited for use with Pyrex bottles and aspirators.
  • Robust, solid glass construction
  • Hexagonal head to provide a good grip
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) Pyrex bottles and aspirators
Standard-Konusverbindung 14/15
Material Glass
Produkttyp Hexagonal Head Stopper