Learn More
Pyrex™ Achtkant-Schliffstopfen aus Glas, massive Ausführung
Artikelnummer. p-8002596
Click to view available options
Standard-Konusverbindung:
14/15
19/26
24/29
29/32
NS 45/40
Packungsgröße:
1 Stück
10 Stück
Artikelnummer. 10670871
Marke: Pyrex 1522/02D
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Ideally suited for use with Pyrex bottles and aspirators.
  • Robust, solid glass construction
  • Hexagonal head to provide a good grip
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) Pyrex bottles and aspirators
Standard-Konusverbindung 14/15
Material Glass
Produkttyp Hexagonal Head Stopper