Learn More
(Pyridin-2-ylmethylene)bis(4,1-phenylene) diacetate, 98%, BLD Pharm™
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | (Pyridin-2-ylmethylene)bis(4,1-phenylene) diacetate |
| CAS | 603-50-9 |
| Summenformel | C22H19NO4 |
| MDL-Nummer | MFCD00038039 |
| Menge | 25 g |
| SMILES | CC(OC1=CC=C(C(C2=CC=C(OC(C)=O)C=C2)C3=NC=CC=C3)C=C1)=O |
| Molekulargewicht (g/mol) | 361.39 |
| Reinheit (%) | 98% |