Learn More
Pyridine hydrobromide, 97%, BLD Pharm™
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Pyridine hydrobromide |
| CAS | 18820-82-1 |
| Summenformel | C5H6BrN |
| MDL-Nummer | MFCD00012801 |
| Menge | 1 kg |
| SMILES | [H]Br.C1=NC=CC=C1 |
| Molekulargewicht (g/mol) | 160.01 |
| Reinheit (%) | 97% |