Learn More
Pyrido[3,2-d][1,3]Thiazol-2-Thiol, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Pyrido[3, 2-d][1, 3]thiazole-2-thiol |
CAS Min. % | 95.0 |
Prozentgehaltsbereich | 95% |
Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
Menge | 250 mg |
Formelmasse | 168.24 |
Reinheit (%) | 95% |