Learn More
Pyridostigmine bromide, MedChemExpress
Artikelnummer. 16490818
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16490818 5 g 5 Gramm
16422089 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16490818 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HYB0207A
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 01-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress Pyridostigmine bromide is a parasympathomimetic and a reversible cholinesterase inhibitor.
Pyridostigmine bromide is a parasympathomimetic and a reversible cholinesterase inhibitor.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Pyridostigmine bromide
Physikalische Form Solid
CAS 101-26-8
Farbe White
Menge 5 g
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C9H13BrN2O2
Zur Verwendung mit (Anwendung) Neuroscience-Neuromodulation
Löslichkeitsinformationen DMSO : 50 mg/mL (191.48 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 8.8 mg/mL (33.70 mM; Need ultrasonic and warming)
SMILES C[N+]1=CC=CC(OC(N(C)C)=O)=C1.[Br-]
Molekulargewicht (g/mol) 261.12
Formelmasse 261.12
Reinheit (%) 98.0%
Güte Research