Learn More
Pyridostigmine bromide, MedChemExpress
Artikelnummer. p-200097789
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
16490818 5 g 5 Gramm
16422089 1 g 1 Gramm
2 options
Artikelnummer. 16490818
Marke: Medchem Express HYB0207A
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress Pyridostigmine bromide is a parasympathomimetic and a reversible cholinesterase inhibitor.
Pyridostigmine bromide is a parasympathomimetic and a reversible cholinesterase inhibitor.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Pyridostigmine bromide
Physikalische Form Solid
CAS 101-26-8
Farbe White
Menge 5 g
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C9H13BrN2O2
Zur Verwendung mit (Anwendung) Neuroscience-Neuromodulation
Löslichkeitsinformationen DMSO : 50 mg/mL (191.48 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 8.8 mg/mL (33.70 mM; Need ultrasonic and warming)
SMILES C[N+]1=CC=CC(OC(N(C)C)=O)=C1.[Br-]
Molekulargewicht (g/mol) 261.12
Formelmasse 261.12
Reinheit (%) 98.0%
Güte Research