Learn More
Pyridoxal 5-Phosphat (Monohydrat), Fisher BioReagents
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Verpackung:
Bernsteinfarbiges Glas
Beschreibung
- PLP eignet sich zur Modifizierung von Lysyl- und Valylresten und fungiert als Coenzym in Transaminationsreaktionen durch Bildung einer Schiffsbasenbindung mit Lysingruppen an der Aminotransferase.
- PLP ist eine aktive Form von Vitamin B6
- Dient auch als Coenzym bei einigen Decarboxylierungs- und Deaminationsreaktionen
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Pyridoxal 5-Phosphate |
Namenshinweis | Monohydrate |
Schmelzpunkt | 140°C |
Farbe | Weiß |
Infrarotspektrum | Entspricht Referenz |
Prozentgehaltsbereich | ≥98% |
Verpackung | Bernsteinfarbiges Glas |
Menge | 25 g |
Merck Index | 15, 8092 |
Formelmasse | 247.14 |