Learn More
Pyridoxine hydrochloride, MedChemExpress
Artikelnummer. 16459126
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
16459126 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16459126 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HYN0682
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress Pyridoxine hydrochloride (Pyridoxol; Vitamin B6) is a pyridine derivative. Pyridoxine (Pyridoxol; Vitamin B6) exerts antioxidant effects in cell model of Alzheimer's disease via the Nrf-2/HO-1 pathway.
Pyridoxine hydrochloride (Pyridoxol
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Pyridoxine hydrochloride
CAS 58-56-0
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C8H12ClNO3
Menge 100 mg
Synonym Pyridoxol hydrochlorideVitamin B6 hydrochloride
Löslichkeitsinformationen H2O : ≥ 50 mg/mL (243.14 mM) ∣DMSO : ≥ 50 mg/mL (243.14 mM)
SMILES OCC1=C(CO)C(O)=C(C)N=C1.Cl
Molekulargewicht (g/mol) 205.64
Formelmasse 205.64
Reinheit (%) 98.0%
Güte Research
Physikalische Form Powder
Zur Verwendung mit (Anwendung) Neuroscience-Neurodegeneration