Learn More
Pyrimethamine, MedChemExpress
Artikelnummer. 16447426
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
500 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
16447426 100 mg
16411896 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16447426 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY18062
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress Pyrimethamine(RP4753) is a medication used for protozoal infections; interferes with tetrahydrofolic acid synthesis from folic acid by inhibiting the enzyme dihydrofolate reductase (DHFR).
Pyrimethamine(RP4753) is a medication used for protozoal infections
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Pyrimethamine
CAS 58-14-0
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C12H13ClN4
Menge 100 mg
Synonym Pirimecidan Pirimetamin RP 4753
Löslichkeitsinformationen DMSO : 20 mg/mL (80.41 mM; Need ultrasonic)
SMILES NC1=NC(N)=C(C2=CC=C(Cl)C=C2)C(CC)=N1
Molekulargewicht (g/mol) 248.71
Formelmasse 248.71
Reinheit (%) 99.9%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) COVID-19-anti-virus