Learn More
Pyrimidin-4-carbonsäure, 98 %, Thermo Scientific™
Catalog Number 15496488
Click to view available options
Menge:
500 mg
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Pyrimidine-4-carboxylic acid
CAS 31462-59-6
Schmelzpunkt 210°C to 215°C
Summenformel C5H4N2O2
MDL-Nummer MFCD00129737
Menge 500 mg
Synonym 4-pyrimidinecarboxylic acid, pubchem5297, acmc-1cpdb, 4-pyrimidine-carboxylicacid, 4-carboxy pyrimidine, pyrimidine 4-carboxylic acid, ksc223e8f, pyrimidine-4-carboxylic acid, pyrimidin-4-yl-carboxylic acid, 4-pyrimidinecarboxylic acid 6ci,8ci,9ci
InChI-Schlüssel YPOXGDJGKBXRFP-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CN=CN=C1C(=O)O
IUPAC-Name Pyrimidin-4-Carbonsäure
Molekulargewicht (g/mol) 124.099
PubChem CID 169306
Formelmasse 124.1
Reinheit (%) 98%