Learn More
Pyrogallol, MedChemExpress
Artikelnummer. 16402579
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16402579 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16402579 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HYN1579
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress Pyrogallol is a polyphenol compound, which has anti-fungal and anti-psoriatic properties. Pyrogallol is a reductant that is able to generate free radicals, in particular superoxide anions.
Pyrogallol is a polyphenol compound, which has anti-fungal and anti-psoriatic properties. Pyrogallol is a reductant that is able to generate free radicals, in particular superoxide anions.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Pyrogallol
Physikalische Form Solid
CAS 87-66-1
Farbe White
Menge 1 g
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C6H6O3
Zur Verwendung mit (Anwendung) COVID-19-immunoregulation
Löslichkeitsinformationen DMSO : ≥ 100 mg/mL (792.96 mM) ∣H2O : 50 mg/mL (396.48 mM; Need ultrasonic)
SMILES OC1=CC=CC(O)=C1O
Molekulargewicht (g/mol) 126.11
Formelmasse 126.11
Reinheit (%) 97.0%
Güte Research