Learn More
Lonza™ PYROGENT™ LAL-Gelgerinnungstest-Kit
Artikelnummer. 13261994
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 Tests
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
13261994 250 Tests 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 13261994 Lieferant Lonza™ Lieferanten-Nr. N194125
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Führt einen qualitativen LAL-Test auf gramnegative bakterielle Endotoxine durch. Lonza PYROGENT™ Das Gel-Clot-LAL-Assay-Kit weist eine Empfindlichkeit von 0,125 EU/ml auf.
  • Liefert ein einfaches positives/negatives Ergebnis für den Endotoxintest.
  • Der Gelgerinnungstest wird in Röhrchen durchgeführt und in ein Wasserbad oder einen Trockenheizblock bei 37 °C °gestellt.
  • Nach einer einstündigen Inkubationszeit werden die Röhrchen um 180 Grad gedreht.
  • Ein fester Blutklumpen am Boden des Röhrchens deutet auf eine positive Reaktion hin.
  • Wenn Flüssigkeit an der Seite des Röhrchens herunterfließt, deutet dies auf ein negatives Ergebnis für Endotoxin hin.
  • Das Kit enthält kein entsprechendes Kontrollstandard-Endotoxin.
  • Lysat-Kit mit einer Empfindlichkeit von 0,125 EU/ml
  • Es werden Analysezertifikate ausgestellt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Menge 250 Tests