Learn More
Pyronaridine tetraphosphate, MedChemExpress
Artikelnummer. 16499855
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
50 mg
100 mg
250 mg
500 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
500 Milligramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16499855 250 mg -
16482287 50 mg -
16481746 500 mg 500 Milligramm
16476536 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16499855 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY14749A
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress Pyronaridine tetraphosphate is a Mannich base anti-malarial with demonstrated efficacy against drug resistant Plasmodium falciparum, P. vivax, P. ovale and P. malariae.
Pyronaridine tetraphosphate is a Mannich base anti-malarial with demonstrated efficacy against drug resistant Plasmodium falciparum, P. vivax, P. ovale and P. malariae.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Pyronaridine tetraphosphate
Physikalische Form Solid
CAS 76748-86-2
Farbe Yellow
Menge 250 mg
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C29H44ClN5O18P4
Zur Verwendung mit (Anwendung) COVID-19-immunoregulation
Löslichkeitsinformationen H2O : 25 mg/mL (27.47 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C) ∣DMSO : 12.5 mg/mL (13.74 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C)
SMILES OC1=C(CN2CCCC2)C=C(NC3=C4N=C(OC)C=CC4=NC5=CC(Cl)=CC=C53)C=C1CN6CCCC6.O=P(O)(O)O.O=P(O)(O)O.O=P(O)(O)O.O=P(O)(O)O
Molekulargewicht (g/mol) 910.03
Formelmasse 910.03
Reinheit (%) 98.0%
Güte Research