Learn More
Pyrrolidinedithiocarbamate ammonium, MedChemExpress
Beschreibung
Pyrrolidinedithiocarbamate ammonium (Ammonium pyrrolidinedithiocarbamate) is a selective and blood-brain barrier (BBB) permeable NF-κB inhibitor.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Pyrrolidinedithiocarbamate ammonium |
| Physikalische Form | Solid |
| CAS | 5108-96-3 |
| Farbe | White |
| Menge | 100 mg |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | Research |
| Summenformel | C5H12N2S2 |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Cancer-programmed cell death |
| Synonym | Ammonium pyrrolidinedithiocarbamatePDTC ammonium APDC |
| Löslichkeitsinformationen | H2O : 50 mg/mL (304.34 mM; Need ultrasonic) |
| Mehr anzeigen |