Learn More
Pyruvic acid, MedChemExpress
Artikelnummer. 16442718
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
16442718 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16442718 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HYY0781
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 24-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress Pyruvic acid is an intermediate metabolite in the metabolism of carbohydrates, proteins, and fats.
Pyruvic acid is an intermediate metabolite in the metabolism of carbohydrates, proteins, and fats.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Pyruvic acid
CAS 127-17-3
Farbe Light Yellow
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C3H4O3
Menge 5 g
Synonym Acetylformic acid
Löslichkeitsinformationen H2O : 100 mg/mL (1135.59 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : ≥ 50 mg/mL (567.79 mM)
SMILES CC(C(O)=O)=O
Molekulargewicht (g/mol) 88.06
Formelmasse 88.06
Güte Research
Physikalische Form Liquid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Metabolism-sugar/lipid metabolism