Learn More
Pyruvic acid Na-salt, Serva Electrophoresis™
Especificaciones
Especificaciones
| CAS | 113-24-6 |
| Farbe | Weiß |
| Verlust bei Trocknung | max. 0.5 % |
| Summenformel | C3H3NaO3 |
| Menge | 25 g |
| Synonym | sodium pyruvate, sodium 2-oxopropanoate, pyruvic acid sodium salt, pyruvic acid, sodium salt, propanoic acid, 2-oxo-, sodium salt, sodium alpha-ketopropionate, pyruvate sodium, unii-pod38aif08, 2-oxopropanoic acid sodium salt, pod38aif08 |
| Löslichkeitsinformationen | 1.5g in 25mL H2O |
| InChI-Schlüssel | DAEPDZWVDSPTHF-UHFFFAOYSA-M |
| Molekulargewicht (g/mol) | 110.04 |
| PubChem CID | 23662274 |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?