Learn More
Pyrvinium pamoate, MedChemExpress
Artikelnummer. 16474197
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
100 Milligramm
50 Milligramm
Artikelnummer. Menge unitSize
16474197 50 mg 50 Milligramm
16468318 10 mg 10 Milligramm
16468046 100 mg 100 Milligramm
3 options
Artikelnummer. 16474197
Marke: Medchem Express HYA0293
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress Pyrvinium pamoate is an FDA-approved antihelmintic drug that inhibits WNT pathway signaling.
Pyrvinium pamoate is an FDA-approved antihelmintic drug that inhibits WNT pathway signaling.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Pyrvinium pamoate
Physikalische Form Solid
CAS 3546-41-6
Farbe Red
Menge 50 mg
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C26H28N3.1/2C23H14O6
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-programmed cell death
Synonym Pyrvinium embonate
Löslichkeitsinformationen DMSO : 17.86 mg/mL (31.02 mM; Need ultrasonic)
SMILES C[N+]1=C2C=CC(N(C)C)=CC2=CC=C1/C=C/C3=C(C)N(C4=CC=CC=C4)C(C)=C3.C[N+]5=C6C=CC(N(C)C)=CC6=CC=C5/C=C/C7=C(C)N(C8=CC=CC=C8)C(C)=C7.O=C(C9=C(O)C(CC%10=C%11C=CC=CC%11=CC(C([O-])=O)=C%10O)=C%12C=CC=CC%12=C9)[O-]
Molekulargewicht (g/mol) 575.7
Formelmasse 575.7
Reinheit (%) 98.0%
Güte Research