Learn More
Kinesis™ Kappe der Q-Serie für Kunststoffflaschen mit 2 x 1/4 Zoll.28-Anschluss & on/off valves 38-430 (GL38) thread Omnifit™
Artikelnummer. 13136904
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Produkttyp:
Steckerkappe (2-Port)
Steckerkappe (3-Port)
Artikelnummer. Produkttyp
13136904 Steckerkappe (2-Port)
13146904 Steckerkappe (3-Port)
2 options
Artikelnummer. 13136904
Marke: Kinesis™ 00938PQ2V
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
  • PTFE
  • Flat bottom, 1/4in.-28
  • Spezifikation
    Enthält 2 Ports, 2 Valves
    Material PTFE
    Gewindegröße (metrisch) 38-430
    Produkttyp Steckerkappe (2-Port)
    Zur Verwendung mit (Geräte) Für Kunststoffflaschen mit 2 x 1/4 Zoll (6,35 Millimeter)-28-Anschluss und Auf-/Zu-Ventil
    Verschlussgröße GL38
    Außendurchmesser (angloamerikanisch) Schlauch 1/4 in.-28