Learn More
Julabo™ Vierfach-Verteiler
Vierfach-Verteileradapter mit Schlauchtüllen
Marke:  Julabo™ 8970524
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.50000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11974778
  • 1605.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 17-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Vierfach-Verteileradapter mit Schlauchtüllen
Spezifikation
Spezifikation
25,4mm-Schlauch
Vierfach-Verteileradapter
31.75 mm