Learn More
Honeywell™ QUAD (i)XTREM S3 Schuhe
Honeywell™ QUAD (i)XTREM S3 Schuhe bestehen aus wasserfestem Vollleder.
Marke: Honeywell™ 6246212-47/7
Weitere Details : Netto-Gewicht : 2.44000kg
Beschreibung
- Wasserabweisendes Vollleder mit Körnung
- Komfortschaum für verbesserte Fußstabilität
- Versteifung zur Vermeidung von Wasser- und Staubeindringungen
- Poromax 3D-Futter
- Zehenkappe metallfrei
- Metallfreier Einsatz mit Antiperforation
- Eingespritzte PU/Nitrilsohle
- (i)NTELLIGENT Verschleißkontrolle
- EN ISO 20345-2011 S3 HRO HI CI SRC
Spezifikation
EN ISO 20345-2011 S3 HRO HI CI SRC | |
Leder | |
Polyurethan und Nitril |
Braun, Schwarz | |
47 | |
Metallfrei |