Learn More
Honeywell™ QUAD (i)XTREM S3 Schuhe
Honeywell™ QUAD (i)XTREM S3 Schuhe bestehen aus wasserfestem Vollleder.
Marke:  Honeywell™ 6246212-40/7
Weitere Details : Netto-Gewicht : 2.02000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15886595
  • 149.46 € / 1 Paar
Verfügbar ab: 23-12-2022
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Wasserabweisendes Vollleder mit Körnung
  • Komfortschaum für verbesserte Fußstabilität
  • Versteifung zur Vermeidung von Wasser- und Staubeindringungen
  • Poromax 3D-Futter
  • Zehenkappe metallfrei
  • Metallfreier Einsatz mit Antiperforation
  • Eingespritzte PU/Nitrilsohle
  • (i)NTELLIGENT Verschleißkontrolle
  • EN ISO 20345-2011 S3 HRO HI CI SRC
Spezifikation
Spezifikation
EN ISO 20345-2011 S3 HRO HI CI SRC
Leder
Polyurethan und Nitril
Schwarz, Braun
40
Metallfrei