Learn More
Thermo Scientific™ Quantech™ Fluorometer Schmalbandanregungs- und Emissionsfilter
Thermo Scientific™ Schmalbandfilter für Quantech Digitalfilter-Fluorometer ermöglichen die Auswahl der besten Anregungs- und Emissionswellenlängenbereiche für Ihr Fluoreszenzexperiment.
270.30 € - 1111.80 €
Spezifikation
Typ | Schmalbandfilter |
---|---|
Zur Verwendung mit (Geräte) | Quantech |
Produktcode | Marke | Wellenlängen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Wellenlängen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11721111
|
Thermo Scientific™
LE1095X1 |
254nm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
11731111
|
Thermo Scientific™
LE1095X10 |
440nm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
11741111
|
Thermo Scientific™
LE1095X11 |
450nm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
11751111
|
Thermo Scientific™
LE1095X12 |
460nm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
11651359
|
Thermo Scientific™
LE1095X13 |
490 nm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
11761111
|
Thermo Scientific™
LE1095X14 |
520 nm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
11771111
|
Thermo Scientific™
LE1095X15 |
540nm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
11781111
|
Thermo Scientific™
LE1095X16 |
590nm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
11791111
|
Thermo Scientific™
LE1095X17 |
680nm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
11701121
|
Thermo Scientific™
LE1095X3 |
297nm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
11711121
|
Thermo Scientific™
LE1095X30 |
360nm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
10324110
|
Thermo Scientific™
LE1095X35 |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||||
10739978
|
Thermo Scientific™
LE1095X4 |
313nm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
11771121
|
Thermo Scientific™
LE1095X6 |
365nm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
11781121
|
Thermo Scientific™
LE1095X7 |
390nm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
11791121
|
Thermo Scientific™
LE1095X8 |
405nm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
11701131
|
Thermo Scientific™
LE1095X9 |
420nm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
Beschreibung
Thermo Scientific™ Schmalbandfilter für Quantech Digitalfilter-Fluorometer ermöglichen die Auswahl der besten Anregungs- und Emissionswellenlängenbereiche für Ihr Fluoreszenzexperiment. Schmalbandfilter lassen nur einen schmalen Bereich von Wellenlängen passieren – so erhalten Sie die Selektivität, die Sie für präzise Fluoreszenzassays benötigen.
Schmalbandfilter können zur Anregung der Fluoreszenz oder zur Messung eines sehr schmalen Bereichs von Fluoreszenzemissionen verwendet werden. Beachten Sie bei der Auswahl des richtigen Filters für Ihren Assay die folgenden Vorgaben:- Es darf keine Überschneidung zwischen dem Schmalbandanregungsfilter und dem Emissionssperrfilter geben.
- Ein Teil des Fluoreszenzanregungs- (-absorptions-)Spektrums neben dem Peak fällt in den Wellenlängenbereich, der vom Schmalbandanregungsfilter übertragen wird.
Spezifikation
Schmalbandfilter | |
Quantech |