Learn More
Sartorius Stedim Biotech™ Quarz-Mikrofaserfilter, Scheiben, Gütegrad T 293
Besonders geeignet für die Emissionsüberwachung bei Temperaturen bis zu 900 °C und überall dort, wo Filter höchster Reinheit benötigt werden.
125.00 € - 421.00 €
Spezifikation
Flächengewicht | 85 g/m2 |
---|---|
Farbe | Weiß |
Format | Scheibe |
Material | Quarzmikrofaser |
Sterilität | Unsteril |
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
15982870
|
Sartorius Stedim Biotech™
FT-3-1109-013 |
13 mm | 100/Packung |
125.00 €
100 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
15992870
|
Sartorius Stedim Biotech™
FT-3-1109-045 |
45 mm | 50/Packung |
125.00 €
50 Stück |
Verfügbar ab: 25-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15902880
|
Sartorius Stedim Biotech™
FT-3-1109-070 |
70 mm | 50/Packung |
318.00 €
50 Stück |
Verfügbar ab: 25-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15912880
|
Sartorius Stedim Biotech™
FT-3-1109-085 |
85 mm | 50/Packung |
393.00 €
50 Stück |
Verfügbar ab: 17-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15922880
|
Sartorius Stedim Biotech™
FT-3-1109-100 |
100 mm | 50/Packung |
421.00 €
50 Stück |
Verfügbar ab: 06-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
- Frei von Glasfasern und Bindemitteln
- Geeignet für die Luft-/Gasfiltration, analytische Probenvorbereitung, Partikelanalyse
- nicht steril, Großpackung
Spezifikation
85 g/m2 | |
Scheibe | |
Unsteril | |
Hydrophil | |
0.43 mm |
Weiß | |
Quarzmikrofaser | |
T 293 | |
900 °C |