Learn More
Hellma™ Fluoreszenzküvetten aus Suprasil Quarzglas
Marke: Hellma™ 109004F-10-40
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.80000kg
Spezifikation
Fluorescence Cell | |
Quartz Suprasil | |
2/Pack | |
45 mm | |
Magnetic Stirrers |
1500 μL | |
4mm | |
10 x 4 mm | |
12.5 mm |