Learn More
Hellma™ Quarz Suprasil Semi-Mikro-Küvetten
Zur Aufnahme von Proben für spektroskopische Experimente und optische Analysen konzipiert. Hellma™ Suprasil™ Halbmikroküvetten aus Quarz sind selbst bei hohen Temperaturen bis etwa 1000 °C chemisch sehr widerstandsfähig und formbeständig.
Marke: Hellma™ 108-000-10-40
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.80000kg
Beschreibung
- Hohe UV-Übertragung
- Niedrige Wärmeausdehnung
Spezifikation
Semi-Mikrozelle | |
Quarz Suprasil | |
4 mm | |
10 mm | |
45 mm |
1 ml | |
PTFE | |
Je 1 | |
200 bis 2500 nm | |
12.5 mm |