Learn More
STEMCELL Technologies Quercetin (Hydrate)
Artikelnummer. 17170292
Encompass_Preferred
Click to view available options
Menge:
5 g
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 17170292
Marke: STEMCELL Technologies 73932
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
mTOR, PI3K/AKT, NF-kB, and tyrosine kinase pathway inhibitor; Inhibits PI3K and SRC kinases
  • Quercetin inhibits phosphoinositide 3-kinase isoforms (beta: IC50 = 5.4 μM; gamma: IC50 = 2.4 μM; delta: IC50 = 3.0 μM) and SRC kinases but only shows slight inhibitory activity against serine/threonine kinases ERK1/2 and p38 alpha, as well as protein kinase C (Navarro-Nunez et al.)
  • Stimulates glycolytic metabolism and promotes reprogramming of somatic cells (Zhang et al.)
  • Enhances reprogramming of human primary somatic cells to induced pluripotent stem cells (Zhu et al.)
  • Induces hypoxia-inducible factor-1α (HIF-1α) and inhibits cell proliferation (Triantafyllou et al.)
  • Promotes apoptosis of glioblastoma cells when used together with temozolomide (Sang et al.)
  • Reduces tumorigenicity of pancreatic cancer cells (Fan et al.)
Spezifikation
CAS 849061-97-8
Menge 5 g
Summenformel C15H10O7 · XH2O
Reinheit ≥ 95 %
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.