Learn More
Quercitrin, MedChemExpress
Artikelnummer. 16449076
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
50 Milligramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16449076 100 mg -
16418978 10 mg -
16411408 5 mg -
16404837 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16449076 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HYN0418
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress Quercitrin is a natural compound found in Tartary buckwheat with a potential anti-inflammation effect that is used to treat heart and vascular conditions.
Quercitrin is a natural compound found in Tartary buckwheat with a potential anti-inflammation effect that is used to treat heart and vascular conditions.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Quercitrin
CAS 522-12-3
Farbe Yellow
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C21H20O11
Menge 100 mg
Synonym Quercetin 3-rhamnoside
Löslichkeitsinformationen DMSO : 125 mg/mL (278.78 mM; Need ultrasonic)
SMILES OC1=CC(O)=C(C(C(O[C@H]2[C@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](C)O2)=C(C3=CC(O)=C(O)C=C3)O4)=O)C4=C1
Molekulargewicht (g/mol) 448.38
Formelmasse 448.38
Reinheit (%) 99.24%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) COVID-19-immunoregulation