Learn More
Quetiapine-d4 fumarate, MedChemExpress
Artikelnummer. 16452039
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
16452039 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16452039 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HYB0031S
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress Quetiapine D4 fumarate is the deuterium labeled Quetiapine fumarate. Quetiapine fumarate is a 5-HT receptors agonist and a dopamine receptor antagonist. Antidepressant and anxiolytic effects.
Quetiapine D4 fumarate is the deuterium labeled Quetiapine fumarate. Quetiapine fumarate is a 5-HT receptors agonist and a dopamine receptor antagonist. Antidepressant and anxiolytic effects.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Quetiapine-d4 fumarate
CAS 1287376-15-1
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Physikalische Form Solid
Summenformel C25H25D4N3O6S
Farbe White
SMILES OC([2H])([2H])C([2H])([2H])OCCN(CC1)CCN1C2=NC(C=CC=C3)=C3SC4=C2C=CC=C4.O=C(O)/C=C/C(O)=O
Molekulargewicht (g/mol) 503.6
Menge 1 mg
Formelmasse 503.6
Reinheit (%) 98.0%
Güte Research