Learn More
Quickfit™ Halterung aus Borosilikatglas zum Befüllen von Kolonnen
Passend für Raschig-Ringe in einfachen Rektifikationskolonnen
Marke:  Quickfit EX13/23
12.92 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23259" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01100kg
Artikelnummer. 11391875
  • 13.60 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 19-09-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Passend für Raschig-Ringe in einfachen Rektifikationskolonnen
  • Passend für Raschig-Ringe in einfachen Rektifikationskolonnen
  • Die Stütze wird durch den Sockel der Kolonne eingeführt und ruht auf der Einschnürung über dem Konus.
  • Aus chemikalienbeständigem Borosilikatglas
Spezifikation
Spezifikation
Passend für Raschig-Ringe in einfachen Rektifikationskolonnen
Unterstützung für die Säulenverpackung
Pyrex Borosilikatglas
Säule