Learn More
Quickfit™ Glasaufsatz zur Wasserbestimmung, aus Borosilikatglas
Mit dem Dean-Stark-Gerät kann der Wassergehalt in einer Lösung bestimmt werden. QuickFit™ Glasaufsätze aus Borosilikatglas zur Wasserbestimmung.
87.65 € - 155.00 €
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Zur Verwendung mit Schleppmitteln, die leichter sind als Wasser |
---|---|
Material | Borosilikatglas |
Zertifizierung/Konformität | BS 756 |
Zur Verwendung mit (Geräte) | Leichtes Schleppmittel |
Größe | Konus:24/29, Buchse:19/26 |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Typ | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Typ | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
11349093
|
Quickfit
WE6/23/10T |
10 ml | Leichter Glaskolben für Schleppmittel |
155.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 19-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
11359093
|
Quickfit
WE6/23/25 |
25 ml | Leichter Glaskolben für Schleppmittel |
110.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 09-09-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
10422025
|
Quickfit
WE6/23/2 |
2 ml | Leichter Glaskolben für Schleppmittel |
87.65 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 21-08-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
11369093
|
Quickfit
WE6/23/7 |
7.5 ml | Leichter Glaskolben für Schleppmittel |
91.05 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 09-09-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
Description
- Entspricht BS 756
- Nach Dean und Stark geformte Auffänge zur Bestimmung des Wassergehalts in Erdölprodukten
- Zur Verwendung mit Schleppmitteln, die leichter sind als Wasser
- Borosilikatglas mit graduiertem Rohr
Specifications
Zur Verwendung mit Schleppmitteln, die leichter sind als Wasser | |
BS 756 | |
Konus:24/29, Buchse:19/26 |
Borosilikatglas | |
Leichtes Schleppmittel |