Learn More
Büchner Vakuumfiltrationstrichter aus Quickfit™ Borosilikatglas, mit Sinterglasscheibe
Dort einsetzbar, wo herkömmliche Filterpapiere durch Säuren und Laugen zerstört werden
Marke: Quickfit VB60/04M
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.21000kg
Beschreibung
- Aus Borosilikatglas für höchste Beständigkeit gegen chemische Angriffe
- Mit Quickfit Glasschliffkonus zur direkten Filtration in Quickfit Büchner-Kolben
Spezifikation
ISO 3585, DIN 12217, ASTM E-438 | |
Borosilikatglas | |
48 mm | |
Büchner-Trichter für die Vakuumfiltration | |
60 mm |
125 ml | |
Für die Filtration von Lösungen, die durch Filterpapiere ohne Beständigkeit gegen bestimmte Säuren und Basen gefiltert werden können | |
Quickfit™ geschliffener Glaskonus | |
24/29 | |
2 |