Learn More
Quickfit™ Saugflasche zur Vakuumfiltration aus Borosilikatglas mit Gewindeanschluss und Hülsenschliff
Verfügt über einen PTFE-Schraubgewindeanschluss.
Marke: Quickfit FB250/4SC
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.64000kg
Beschreibung
- Buchner Kolben mit präzisionsgeschliffenem Quickfit™ Sockel.
- Der Seitenarm verfügt über einen PTFE-Schraubgewindeanschluss für die sichere Befestigung eines Vakuumröhrchens mit 9 mm-Bohrung
- Starke Wände und Sockel für die Vakuumfiltration
Spezifikation
ISO 6556 | |
250 ml | |
145 mm | |
85 mm |
Bauart: Erlenmeyer | |
Borosilikatglas | |
PTFE-Schraubengewinde-Anschluss |