Learn More
Quickfit™ Heizelement
Das QuickFit™ Heizelement ist ein Ersatzteil für Wasserdestillieranlagen der Serie QSW4.
Marke:  Scilabware QWSH4/220V
532.00 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23259" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.30000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15898756
  • 560.00 € / 1 Einheit
Verfügbar ab: 15-07-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Verchromtes Heizelement
  • Enthält 2 unabhängige, verstellbare Thermostate
  • Schützen die Destillieranlage bei einem Ausfall der Wasserversorgung
Spezifikation
Spezifikation
2 Thermostate
Heizelement
3 kW
Verchromt
Wasserstand der QWS4-Serie
220 V
50/60 Hz