Learn More
Quickfit™ Heizelement
Das QuickFit™ Heizelement ist ein Ersatzteil für Wasserdestillieranlagen der Serie QSW4.
Brand: Scilabware QWSH4
532.00 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23259" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Netto-Gewicht : 1.30000kg
Description
- Verchromtes Heizelement
- Enthält 2 unabhängige, verstellbare Thermostate
- Schützen die Destillieranlage bei einem Ausfall der Wasserversorgung
Specifications
2 Thermostate | |
Heizelement | |
3 kW | |
Verchromt |
Wasserstand der QWS4-Serie | |
230 V | |
50/60 Hz |