Learn More
Quickfit™ Sechseckiger, mundgeblasener Glasstopfen
Beschreibung
Optimal für den Einsatz mit Messkolben geeignet.
- Das untere geschlossenes Ende des Stopfen verfügt über eine „Tropfspitze“, um sicherzustellen, dass die anhaftende Flüssigkeit in den Kolben zurückgeführt wird
- Der sechseckige Kopf verhindert das Wegrollen des Stopfens und sorgt für guten Halt
- Der flache Kopf ermöglicht das Aufstellen des Stopfens und verhindert so die Verschmutzung der Bodenfläche
- Hohlgeblasen zur Gewichtsreduzierung
Spezifikation
Spezifikation
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Messkolben |
| Standard-Konusverbindung | 43392 |
| Material | Glas |
| Produkttyp | Hohler Stopfen |