Learn More
Quickfit™ Sechskant-Hohlschliffstopfen aus Borosilikatglas
Artikelnummer. 13160063
Change view
Click to view available options
Standard-Konusverbindung:
14/23
43392
45/40
NS 12/21
NS 19/26
NS 24/29
NS 29/32
NS 34/35
NS 7/16
Packungsgröße:
10 Stück
5 Stück
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Standard-Konusverbindung unitSize
13160063 14/23 10 Stück
12421788 43392 10 Stück
12491788 45/40 5 Stück
12481788 NS 34/35 5 Stück
12471788 NS 29/32 10 Stück
12461788 NS 24/29 10 Stück
11339093 NS 7/16 10 Stück
12451788 NS 19/26 -
13150063 NS 12/21 10 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Artikelnummer. 13160063 Lieferant Quickfit Lieferanten-Nr. TRF693
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Optimal für den Einsatz mit Messkolben geeignet.
  • Das untere geschlossenes Ende des Stopfen verfügt über eine „Tropfspitze“, um sicherzustellen, dass die anhaftende Flüssigkeit in den Kolben zurückgeführt wird
  • Der sechseckige Kopf verhindert das Wegrollen des Stopfens und sorgt für guten Halt
  • Der flache Kopf ermöglicht das Aufstellen des Stopfens und verhindert so die Verschmutzung der Bodenfläche
  • Hohlgeblasen zur Gewichtsreduzierung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) Messkolben
Standard-Konusverbindung 14/23
Material Glas
Produkttyp Hohler Stopfen