Learn More
Quickfit™ Spritzschutz mit Sinter für Rotationsverdampfer
Artikelnummer. 13437656
Ansicht ändern
Click to view available options
Konus:
Konus: 19/26, Buchse: 29/32
Konus: 29/32, Buchse: 29/32
Packungsgröße:
1 Stück
5 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Konus Packungsgröße
13437656 Konus: 29/32, Buchse: 29/32 1 Stück
15587960 Konus: 19/26, Buchse: 29/32 5 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 13437656 Lieferant Quickfit Lieferanten-Nr. SH16/29
Bringen Sie Ihre Forschung im Bereich erneuerbare Energien voran
Verwenden Sie den Aktionscode 28029
Alle Werbeaktionen anzeigen
Verfügbar ab: 19-02-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Destillationskopf mit Dampfanschluss
  • Ein Tropfenfänger mit integriertem Schaft für das Einleiten von Dampf in Kolben während der Destillation
  • Der Schaft ist über ein abnehmbares Schraubgewinde an die Dampfversorgung angeschlossen
Spezifikation
Beschreibung Spritzschutz mit Sinter
Material Borosilikatglas
Typ Tropfenfängeradapter
Zur Verwendung mit (Anwendung) Verhindert die mögliche Kontamination des Kondensators mit „stoßenden“ Lösungsmitteln
Zur Verwendung mit (Geräte) Rotationsverdampfer
Enthält Grob, Porosität 1 Sinter
Menge Je 1
Konus Konus: 29/32, Buchse: 29/32
Volumen (metrisch) 90 mL