Learn More
Quickfit™ Hohlstopfen mit Standardverjüngung und flachem Kopf, aus Borosilikatglas
Beschreibung
Verwenden Sie diesen Glasstopfen mit Quickfit™ Glaskolben und anderen Glasinstrumenten mit Normschliff-Standardhülsen.AzlonTM standardmäßige konische Hohlstopfen aus Borosilikatglas mit flachem Kopf sind leicht, langlebig und leicht zu greifen.
- Entspricht den in ISO 383 beschriebenen Standardkonussen
- Borosilikatglas für chemische Haltbarkeit und Leistungsfähigkeit bei hohen Temperaturen
- Hohle Konstruktion zur Gewichtsreduktion
- Sechseckiger Kopf vermeidet das Umherrollen des Stopfens und bietet einen guten Griff
- Oberseite der Stopfens ist flach, wodurch er auf dem Endstück stehen kann und eine Kontamination der geschliffenen Unterseite vermieden wird
Spezifikation
Spezifikation
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Chemische Beständigkeit und hohe Temperaturbeständigkeit |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | QuickFit™ Tischware und andere Glasartikel mit Standardglassteckdosen |
| Standard-Konusverbindung | Standard; 19/26 |
| Material | Borosilikatglas |
| Produkttyp | Stopfen |