Learn More
Quinagolide hydrochloride, MedChemExpress
Artikelnummer. 16428497
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
16428497 5 mg
16406306 100 mg
16405838 10 mg
16401987 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16428497 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY13736A
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress Quinagolide hydrochloride is a selective dopamine D2 receptor agonist, also is a prolactin inhibitor.
Quinagolide hydrochloride is a selective dopamine D2 receptor agonist, also is a prolactin inhibitor.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Quinagolide hydrochloride
CAS 94424-50-7
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C20H34ClN3O3S
Menge 5 mg
Synonym CV205-502 hydrochloride
Löslichkeitsinformationen DMSO : 3.85 mg/mL (8.91 mM; Need ultrasonic)
SMILES OC1=C2C(C[C@](N(CCC)C[C@@H](NS(N(CC)CC)(=O)=O)C3)([H])[C@@]3([H])C2)=CC=C1.Cl
Molekulargewicht (g/mol) 432.02
Formelmasse 432.02
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Neuroscience-Neuromodulation