Learn More
Quinazoline, 98%, BLD Pharm™
Specifications
Specifications
| Chemischer Name oder Material | Quinazoline |
| CAS | 253-82-7 |
| Summenformel | C8H6N2 |
| MDL-Nummer | MFCD00006712 |
| Menge | 5 g |
| SMILES | C1=C2C(=NC=N1)C=CC=C2 |
| Molekulargewicht (g/mol) | 130.15 |
| Reinheit (%) | 98% |