Learn More
Chinhydron, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical
Click to view available options
Menge:
100 g
Verpackung:
Kunststoffpulverbehälter
Spezifikation
CAS | 106-34-3 |
Schmelzpunkt | 168°C |
Farbe | Grün |
Verpackung | Kunststoffpulverbehälter |
Summenformel | C12H10O4 |
MDL-Nummer | MFCD00010310 |
Menge | 100 g |
Synonym | quinhydrone, green hydroquinone, p-benzoquinhydrone, chinhydron, chinhydron czech, unii-p4a66lq3qj, hydroquinone, compd. with p-benzoquinone, p-benzoquinone, compd. with hydroquinone, 2,5-cyclohexadiene-1,4-dione, compd. with 1,4-benzenediol 1:1, p-benzoquinone-hydroquinone compound 1:1 |
InChI-Schlüssel | BDJXVNRFAQSMAA-UHFFFAOYSA-N |
SMILES | OC1=CC=C(O)C=C1.O=C1C=CC(=O)C=C1 |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Quinhydrone
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 3
- AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H301-Giftig bei Verschlucken.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.