Learn More
Hydrochinon, ExtraPure, SLR, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10234350 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 g
500 g
Packungsgröße:
250 Gramm
500 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
10234350 250 g 250 Gramm
10335910 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10234350 Lieferant Fisher Chemical Lieferanten-Nr. Q/0150/50
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Chemische Identifikatoren
CAS 123-31-9
Summenformel C6H6O2
Molekulargewicht (g/mol) 110.112
MDL-Nummer 2339
InChI-Schlüssel QIGBRXMKCJKVMJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym hydroquinone, 1,4-benzenediol, quinol, 1,4-dihydroxybenzene, p-benzenediol, 4-hydroxyphenol, p-hydroquinone, p-hydroxyphenol, p-dihydroxybenzene, benzoquinol
PubChem CID 785
ChEBI CHEBI:17594
IUPAC-Name Benzol-1,4-Diol
SMILES C1=CC(=CC=C1O)O
Spezifikation
Schmelzpunkt 170°C
Farbe Weiß
pH 3.75
Siedepunkt 285°C
Verpackung Kunststoffpulverbehälter
Menge 250 g
Formelmasse 110.11g/mol
Physikalische Form Fest
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Hydroquinone
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Keimzellmutagenität Kategorie 2
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
  • Karzinogenität Kategorie 2
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H341-Kann vermutlich genetische Defekte verursachen.
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.